SAB4200816
Anti-Calcineurin (α-Subunit) antibody, Mouse monoclonal
clone CN-A1, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
CAM-PRP catalytic subunit, Calmodulin-dependent calcineurin A subunit alpha isoform, Serine/threonine-protein phosphatase 2B catalytic subunit alpha isoform
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CN-A1, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using mouse or rat brain tissue extract.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... PPP3CA(286852)
human ... CALNA(5530)
rat ... Caln1(363909)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)