D6694
Anti-DSCR1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ADAP78, Anti-Calcipressin 1, Anti-DSC1, Anti-Down Syndrome Candidate Region 1, Anti-MCIP1, Anti-Myocyte-enriched calcineurin-interacting protein 1, Anti-RCAN1, Anti-RCN1, Anti-Regulator of calcineurin 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~26 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 2-4 μg/mL using HEK-293T cells expressing human DSCR1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RCAN1(1827)
mouse ... Dscr1(54720)
rat ... Dscr1(266766)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade