06-1310
Anti-JAK2 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Janus kinase 2, Janus kinase 2 (a protein tyrosine kinase), tyrosine-protein kinase JAK2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Signaling
Immunological Signaling
Kinases & Phosphatases
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a previous lot immunoprecipitated JAK2 from RAW264.7 cell lysate.
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected JAK2 in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
RAW264.7 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1