SAB4501602
Anti-JAK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
JAK-2, JAK2, Janus kinase 2, kinase Jak2
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 130 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... JAK2(3717)
Descrição geral
JAK2 (janus kinase 2) encodes a tyrosine kinase. It belongs to the Jak family of proteins. The JAK2 gene is located on human chromosome 9p24.
Imunogênio
Immunogen Range: 906-955
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Not finding the right product?