04-001
Anti-JAK2 Antibody, clone 8E10.2
clone 8E10.2, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Janus kinase 2, Tyrosine kinase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8E10.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry(Paraffin):
A previous lot of this antibody was used in immunohistochemistry(paraffin) staining with eptiope retrieval: Human Cancer Array.
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
L6 cell lysate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado