04-119
Anti-acetyl-Histone H4 (Lys12) Antibody, rabbit monoclonal
culture supernatant, from rabbit
Sinônimo(s):
H4K12Ac, Histone H4 (acetyl K12)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human, vertebrates
fabricante/nome comercial
Chemicon®
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys12)
Informações sobre genes
human ... H4C1(8359)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Sonicated chromatin prepared from HeLa cells (1 X 10E6 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using either 2 µL of Negative Control Supernatant, or 2 µL of Anti-Acetyl-Histone H4 (Lys12) and the Magna ChIP A Kit (Cat. # 17-610).
Successful immunoprecipitation of Acetyl-Histone H4 (Lys12)-associated DNA fragments was verified by qPCR using ChIP Primers, human GAPDH Coding Region as a positive locus, and a gene desert region as a negative locus. (Figure 2). Data is presented as percent input of each IP sample relative to input chromatin for each amplicon and ChIP sample as indicated.
Please refer to the EZ-Magna ChIP A (Cat. # 17-408) or EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocol for experimental details.
Western Blot Analysis:
Lysates from HeLa cells untreated or sodium butyrate treated (Lanes 1 and 2 respectively) were resolved probed with anti-acetyl-Histone H4 (Lys12) (1:1,000). Arrow indicates Acetyl-Histone H4 (Lys12).
Arrow indicates Acetyl-Histone H4 (Lys12) (~11 kDa)
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Biology
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1