MABS277
Anti-monoglycylated Tubulin Antibody, clone TAP 952
clone TAP 952, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TAP 952, monoclonal
reatividade de espécies
human, sheep, sea urchin, porcine, mouse, Drosophila, snail
técnica(s)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBA1A(7846)
Descrição geral
Especificidade
Can be used as a marker for motile cilia.
Imunogênio
Aplicação
Dot Blot Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected monoglycylated Tubulin in synthetic monoglycylated tubulin peptides (Bre, M. H., et al. (1996). J Cell Sci. (Pt 4):727-738.).
Western Blot Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected monoglycylated Tubulin in a panel of total protein extracts from select species (Bre, M. H., et al. (1996). J Cell Sci. (Pt 4):727-738.).
Immunoflourescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected monoglycylated Tubulin in lemur, human, and sea urchin spermatozoa (Bre, M. H., et al. (1996). J Cell Sci. (Pt 4):727-738.).
Signaling
General Post-translation Modification
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:50,000 dilution of this antibody detected monoglycylated Tubulin in 10 µg of Paramecium total cytoskeletal proteins.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1