MABS487
Anti-Modified Citrulline Antibody, clone C4
clone C4, from human(Recombinant)
Sinônimo(s):
citrulline, modified citrulline
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human (Recombinant)
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C4, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1λ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Signaling Neuroscience
ELISA Analysis: A representative lot detected Modified Citrulline in ELISA.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Modified Citrulline in 10 µg of treated cornified human cell lysate, using Anti-Human secondary antibody.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2