MABS276
Anti-pan polyglycylated Tubulin Antibody, clone AXO 49
clone AXO 49, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AXO 49, monoclonal
reatividade de espécies
Apis, porcine, snail, pig, sea urchin, protista, sheep, mouse, lemur, Drosophila, Paramecium, trout
não deve reagir com
Euglena, human (cilia)
técnica(s)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBA1A(7846)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1