MABN2648
Anti-CHD-8L Antibody, clone 1C10-1
Sinônimo(s):
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 8;EC:3.6.4.12;ATP-dependent helicase CHD8;Axis duplication inhibitor;Duplin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C10-1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 290.85 kDa
observed mol wt ~290 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Chd8(67772)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in E14 Mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CHD8L in E14 Mouse brain tissue lysate.
Tested Applications
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot detected CHD-8L in Chromatin Immunoprecipitation applications (Katayama, Y., et al. (2016). Nature. 537(7622); 675-679; Kawamura, A., et al. (2021). Cell Rep. 35(1);108932).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CHD-8L in Western Blotting applications (Katayama, Y., et al. (2016). Nature. 537(7622); 675-679).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CHD-8L in Immunoprecipitation applications (Katayama, Y., et al. (2016). Nature. 537(7622); 675-679).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1