Documentos
07-1402-I
Sigma-Aldrich
Anti-GLUT-2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 2, Glucose transporter type 2, liver, GLUT-2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Slc2A2(20526)
Descrição geral
O membro facilitador do transporte de glicose 2 da família 2 de carreadores de soluto (UniProt P14246; também conhecido como transportador de glicose tipo 2, no fígado, GLUT-2) é codificado pelo gene Slc2a2 (também conhecido como Glut-2, Glut2) (ID do gene 20526) em espécies murinas. Os GLUTs (transportadores de glicose) são uma família de glicoproteínas integrais da membrana que facilitam a captação de glicose pelas células. A clonagem molecular dos transportadores de glicose identificou uma família de genes intimamente relacionados que codificam pelo menos 7 proteínas que exibem alto grau de homologia (45% a 65%). A GLUT2 é um transportador de glicose que media a transferência bidirecional de glicose na membrana dos hepatócitos. Ela está presente em altas concentrações na membrana plasmática das células beta pancreáticas, onde inicia a primeira etapa da secreção de insulina estimulada pela glicose. Devido à sua baixa afinidade e alta capacidade, a GLUT2 transporta açúcares, glicose, frutose e galactose alimentares em uma ampla gama de concentrações fisiológicas, com fluxos bidirecionais amplos dentro e fora das células. Ela também participa do transporte de glicose no intestino delgado e nos rins juntamente com o cotransportador Na+/glicose. Há aumento dependente da dose da expressão de GLUT2 hepática, de acordo com a concentração de glicose nos hepatócitos primários e linhagens celulares de hepatócitos. Além disso, a expressão de GLUT2 hepática é reduzida durante o jejum e volta aos níveis normais após uma nova alimentação. Em animais diabéticos, a expressão de GLUT2 hepática é aumentada, mas é corrigida para os níveis normais quando as condições hiperglicêmicas são normalizadas com insulina exógena.
Ref.: Burkhardt, BR., et al. (2005). FEBS Lett. 579, 5759 5764.
Especificidade
Este anticorpo policlonal tem como alvo uma região na primeira alça extracelular da GLUT-2 humana, de camundongo e de rato.
Imunogênio
Epítopo: domínio de:
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente a uma sequência de 16 aminoácidos dentro da primeira alça extracelular da GLUT-2 de camundongo.
Aplicação
Análise de western blot: 1 µg/ml de um lote representativo detectou GLUT-2 em 10 µg de lisados celulares humanos (A431, HEK293, HeLa, HepG2, HUVEC, Jurkat, PC3), de camundongo (C2C12, NIH/3T3, Raw 264.7), de rato (L6, PC12) e homogenado de tecido cerebral de camundongo.
Categoria de pesquisa
Sinalização
Detecte GLUT-2 usando este anticorpo policlonal de coelho purificado antiGLUT-2, N.° do cat. 07-1402-I, validado para uso em western blot.
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de células HEK293.
Análise de western blot: 1 µg/ml deste anticorpo detectou GLUT-2 em 10 µg de lisado de células HEK293.
Descrição-alvo
aproximadamente 50 kDa observado. 57,49/57,11/57,09 kDa (humano/camundongo/rato) calculado. Bandas não caracterizadas podem ser observadas em um ou mais lisados.
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado por afinidade.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Max Hahn et al.
Communications biology, 3(1), 541-541 (2020-10-02)
Mouse models of Streptozotocin (STZ) induced diabetes represent the most widely used preclinical diabetes research systems. We applied state of the art optical imaging schemes, spanning from single islet resolution to the whole organ, providing a first longitudinal, 3D-spatial and