Documentos Principais
SAB2108554
Sigma-Aldrich
Anti-SLC2A2
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-GLUT2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
58 kDa
reatividade de espécies
mouse, horse, human, pig, rat
concentração
0.5-1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
nº de adesão
NM_000340
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC2A2(6514)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human SLC2A2
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glucose transporter 2 isoform is an integral plasma membrane glycoprotein of the liver, islet beta cells, intestine, and kidney epithelium. It mediates facilitated bidirectional glucose transport. Because of its low affinity for glucose, it has been suggested as a glucose sensor.Glucose transporter 2 isoform is an integral plasma membrane glycoprotein of the liver, islet beta cells, intestine, and kidney epithelium. It mediates facilitated bidirectional glucose transport. Because of its low affinity for glucose, it has been suggested as a glucose sensor.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: ITAVLGSFQFGYDIGVINAPQQVIISHYRHVLGVPLDDRKAINNYVINST
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2108554-100UL4061836146221