Documentos Principais
07-1417
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-SGLT-1 (cotransportador-1 de glicose sódica)
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Sodium/glucose cotransporter 1, Solute carrier family 5 member 1, Solute carrier family 5 (sodium/glucose cotransporter), member 1, Solute carrier family 5 (sodium/glucose transporter),member 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
pig, rat, avian, rabbit, mouse, canine, human, reptile, feline
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC5A1(6523)
Descrição geral
Os rins desempenham um papel importante na regulação da glicose no sangue. Embora os néfrons renais filtrem indiscriminadamente cerca de 180 g de glicose do sangue por dia, a maior parte é reabsorvida ativamente no túbulo contorcido proximal por um mecanismo de cotransporte Na+/Gl (proporção 2:1) (SGLT). Normalmente, a glicose é primeiro reabsorvida por esses transportadores, que residem no epitélio da borda em escova das células do PCT. A glicose é então transportada para fora da célula através das membranas basolaterais por um transportador de açúcar de difusão facilitada (GLUTs). Pelo menos três membros de SGLTs (SGLT1-3) foram clonados e caracterizados a partir de várias espécies. Os genes SGLT1-3 codificam proteínas de aproximadamente 659-672 resíduos, com previsão de que as extremidades N e C sejam extracelulares. Existe aproximadamente 60-70% de homologia entre as 3 formas. O SGLT1 não discrimina a-MDG, glicose e galactose, enquanto SGLT2 e 3 não transportam D-galactose de forma eficiente. O SGLT1 é uma proteína de membrana integral expressa em segmentos Sq1 do túbulo contorcido proximal do rim (medula renal externa) e no intestino.
Especificidade
Reconhece SGLT-1.
Imunogênio
Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 402-420 na região citoplasmática do SGLT-1 do intestino delgado de camundongo/coelho.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Sinalização
Imuno-histoquímica (parafina): Coloração anti-SGLT-1 em rim humano, tecido pré-tratado com tampão citrato, pH 6,0. Um lote anterior desse anticorpo foi usado na concentração de 1 μg/ml, usando detecção IHC-Select com HRP-DAB. A imunorreatividade é detectada na borda em escova do túbulo contorcido proximal.
ELISA: Diluição de 1:10.000 - 1:50.000 de um lote anterior, usando 50-100 ng de peptídeo de controle/poço.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Western Blot: Um lote anterior desse anticorpo foi usado em múltiplos lisados. Consulte a folha de dados.
O anticorpo anti-SGLT-1 (cotransportador de glicose de sódio-1) detecta o nível de SGLT-1 (cotransportador de glicose de sódio-1) e foi publicado e validado para uso em WB, IH(P) e ELISA.
Subcategoria de pesquisa
Sinalização insulínica/energética
Qualidade
Avaliado rotineiramente por Western Blot em lisados de PC3.
Análise de Western Blot:
Uma diluição de 1:500-1:2.000 deste lote detectou SGLT-1 em 10 μg de lisados de PC3.
Descrição-alvo
Reconhece uma banda de cerca de 70-77 kDa por Western Blot.
Ligação
Substitui: AB1352
forma física
Anti-soro de IgG policlonal de coelho contendo 0,1% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 °C a partir da data de envio em alíquotas não diluídas.
Recomendações de manuseio: após o primeiro descongelamento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a -20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Lisado de células PC3
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Intestinal and renal Na+/glucose cotransporters share common structures.
Hirayama, B A, et al.
The American Journal of Physiology, 261, C296-C304 (1991)
Glycosylation of the rabbit intestinal brush border Na+/glucose cotransporter.
Hirayama, B A and Wright, E M
Biochimica et Biophysica Acta, 1103, 37-44 (1992)
Identification of two unique polypeptides from dog kidney outer cortex and outer medulla that exhibit different Na+/D-glucose cotransport functional properties.
Silverman, M, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1153, 43-52 (1993)
Balasubramanian Palaniappan et al.
Nutrients, 12(10) (2020-10-18)
In mammalian small intestine, glucose is primarily absorbed via Na-dependent glucose co-transporter (SGLT1) on the brush border membrane (BBM) of absorptive villus cells. Malabsorption of nutrients (e.g., glucose) leads to malnutrition, a common symptom of inflammatory bowel disease (IBD), where
Molecular biology approaches to comparative study of Na(+)-glucose cotransport.
Pajor, A M, et al.
The American Journal of Physiology, 263, R489-R495 (1992)