07-1401
Anti-GLUT-1 Antibody, CT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Glucose Transporter type 1, Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter, member 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (Human. Predicted to react with Mouse based on 100% sequence homology.)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC2A1(6513)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Insulin/Energy Signaling
- Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GLUT-1 in A-431 cells.
- Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected GLUT-1 in human pancreas, human placenta, and human lung tissue sections.
- Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Qualidade
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected GLUT-1 in Human umbilical vein endothelial cell (HUVEC) lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Jurkat Cell Lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2