CBL242
Anticorpo antitransportador de glicose GLUT-1, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-Anti-CSE, Anti-Anti-DYT17, Anti-Anti-DYT18, Anti-Anti-DYT9, Anti-Anti-EIG12, Anti-Anti-GLUT, Anti-Anti-GLUT-1, Anti-Anti-GLUT1, Anti-Anti-GLUT1DS, Anti-Anti-HTLVR, Anti-Anti-PED, Anti-Anti-SDCHCN
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC2A1(6513)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Imunoprecipitação de GLUT-1 (5 μg/ml)
As diluições ideais de trabalho devem ser determinadas pelo usuário final.
Sinalização
Sinalização insulínica/energética
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Carcinoma colorretal
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2