07-606
Anti-phospho-JAK2 (Tyr1007/1008) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Janus kinase 2, Janus kinase 2 (a protein tyrosine kinase), tyrosine-protein kinase JAK2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1007/pTyr1008)
Informações sobre genes
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Immunological Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected PHOS-JAK2 (TYR1007/1008) on 10 ug of Pervanadate treated L6 lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human ovarian cancer cells, GM-CSF-treated TF-1 cells.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1