09-275
Anti-phospho-JAK2 (Tyr1007/1008) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Tyrosine-protein kinase JAK2, Janus kinase 2, JAK-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
pig, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1007/pTyr1008)
Informações sobre genes
chicken ... Jak2(374199)
frog ... Jak2(100036599)
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
pig ... Jak2(397201)
rat ... Jak2(24514)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected JAK2 on 10 µg of LPS/IFN gamma untreated and treated RAW264.7 cell lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
LPS/IFN gamma untreated and treated RAW264.7 cell lysates
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2