SAB4200483
Anti-JAK2 antibody, Mouse monoclonal
clone 10.1.5, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-JAK-2, Anti-JTK10, Anti-Janus kinase 2, Monoclonal Anti-JAK2 antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10.1.5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~125 kDa
reatividade de espécies
bovine, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using MCF7 cells.
western blot: 2.0-4.0 μg/mL using TF1 total cell extracts.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... JAK2(3717)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)