SAB4200357
Anti-Profilin 1 antibody, Mouse monoclonal
clone Profilin 1-3, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-PFN1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Profilin 1-3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~15 kDa
reatividade de espécies
rat, bovine, human, mouse, canine
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HeLa or NRK cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PFN1(5216)
mouse ... Pfn1(18643)
rat ... Pfn1(64303)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade