Key Documents
SAB4200252
Sigma-Aldrich
Anti-methyl-Histone H4 (Me-Lys20)antibody, Mouse monoclonal
clone 5E10-D8, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-H4K20me1, MonoclonalAnti-HIST4H4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5E10-D8, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~14 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using mouse 3T3 cells or rat NRK cells
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using histones isolated from human HeLa cells.
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
monomethylation (Lys20)
Informações sobre genes
human ... H4-16(121504)
Imunogênio
peptide containing methylated lysine 20 of human Histone H4, conjugated to KLH.
forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.