06-503-I
Anti-Caspase 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Caspase-1, CASP-1, Interleukin-1 beta convertase, IL-1BC, Interleukin-1 beta-converting enzyme, ICE, IL-1 beta-converting enzyme, p45
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CASP1(834)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Caspases
Qualidade
Western Blotting Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected Caspase 1 in 10 µg THP-1 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1