05-1154
Anti-JAK1 Antibody, clone 73
clone 73, from mouse
Sinônimo(s):
Janus kinase 1, Janus kinase 1 (a protein tyrosine kinase) 1, Tyrosine-protein kinase JAK1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
73, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse, canine, Xenopus, chicken
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... JAK1(3716)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence: A previous lot of this antibody was used in IF.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected JAK1 on 10 μg of Huvec lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
Huvec cell lysate, whole Jurkat cell lysate
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3