MABE1152M
Anti-Cryptochrome-1 Antibody, clone D46-3361
clone D46-3361, from rat
Sinônimo(s):
Cry1, cryptochrome 1 (photolyase-like), Cryptochrome-1, Phll1, Cry-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
D46-3361, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cry1(12952)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected Cryptochrome-1 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Ye, R., et. al. (2011). J Biol Chem. 286(29):25891-902).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cryptochrome-1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2