SAB4200731
Anti-Pan-Cadherin antibody, Mouse monoclonal
clone CH-19, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Pan Cadherin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CH-19, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
~135 kDa
reatividade de espécies
guinea pig, canine, frog, bovine, human, cat, monkey, rabbit, mouse, ferret, snake, hamster, chicken, Psammomys (sand rat), rat
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.125-0.25 μg/mL using HeLa cell extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDH1(999)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade