HPA007047
Anti-CDH6 antibody produced in rabbit
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-Cadherin-6 precursor antibody produced in rabbit, Anti-K-cadherin antibody produced in rabbit, Anti-Kidney-cadherin antibody produced in rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
validação aprimorada
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sequência de imunogênio
LDRETLLWHNITVIATEINNPKQSSRVPLYIKVLDVNDNAPEFAEFYETFVCEKAKADQLIQTLHAVDKDDPYSGHQFSFSLAPEAASGSNFTIQDNKDNTAGILTRKNGYNRHEMSTYLLP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDH6(1004)
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligação
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)