C270
Monoclonal Anti-Calpastatin antibody produced in mouse
clone 1F7E3D10, ascites fluid, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BS-17, Anti-PLACK
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F7E3D10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, rat, bovine, pig
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:200
western blot: 1:5,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CAST(831)
rat ... Cast(25403)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?