05-157
Anti-MAPK1/ERK2 Antibody
Upstate, mouse monoclonal, 1B3B9
Sinônimo(s):
Extracellular signal-regulated kinase 2, MAP kinase 2, MAPK 2, Mitogen-activated protein kinase 2, extracellular signal-regulated kinase-2, mitogen-activated protein kinase 1, protein tyrosine kinase ERK2.
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-MAP Kinase 2/Erk2 Antibody, clone 1B3B9, clone 1B3B9, Upstate®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B3B9, monoclonal
reatividade de espécies
avian, mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPKAPK2(9261)
mouse ... Mapkapk2(17164)
rat ... Mapkapk2(289014)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
4 μg of a previous lot immunoprecipitated MAP Kinase 2/Erk2 from a RIPA lysate from mouse 3T3 cells. Boil the cell lysate and let cool before adding the antibody, as this antibody only binds to denatured MAP Kinase.
Signaling
MAP Kinases
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected MAP Kinase 2/Erk2 in RIPA lysates from human A431 carcinoma cells. A previous lot detected MAP Kinase in mouse 3T3 fibroblasts and rat L6 cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2