A6476
ABT-418 hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Methyl-5-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]isoxazole hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
H2O: soluble 15 mg/mL
originador
Abbott
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN1CCC[C@H]1c2cc(C)no2
InChI
1S/C9H14N2O.ClH/c1-7-6-9(12-10-7)8-4-3-5-11(8)2;/h6,8H,3-5H2,1-2H3;1H/t8-;/m0./s1
chave InChI
VOXHERKWAIEJQF-QRPNPIFTSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?