07-641
Anti-MEK1 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-CFC3, Anti-MAPKK1, Anti-MEK1, Anti-MEL, Anti-MKK1, Anti-PRKMK1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP2K1(5604)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
MAP Kinases
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for mingels.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1