MABC1606
Anti-Caspase-8 Antibody, clone 3B10
clone 3B10, from rat
Sinônimo(s):
EC: 3.4.22.61, CASP-8, MCH5, FLICE, MACH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B10, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Casp8(12370)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Caspase-8 in mouse embryonic fibroblast (MEF-1) cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade