NA03
Anti-PCNA (Ab-1) Mouse mAb (PC10)
liquid, clone PC10, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Proliferating Cell Nuclear Antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PC10, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
rat, yeast, mouse, human, zebrafish
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PCNA(5111)
zebrafish ... Pcna(30678)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (not recommended with unconjugated antibody, see comments)
Paraffin Sections (2.5 µg/ml, no pre-treatment required, see comments)
Embalagem
Advertência
Nota de análise
HeLa cells, HL-60 cells, tonsil tissue, or normal colon tissue
Outras notas
Suzuka, I., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA86 3189.
Bravo, R., et al. 1987. Nature (London)326, 515.
Bravo, R. and MacDonald-Bravo, H. 1987. J. Cell. Biol.105, 1549.
Miyachi, K., et al. 1987. J. Immunol.121, 2228.