MAB424
Anti-PCNA Antibody, clone PC10
clone PC10, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Proliferating Cell Nuclear Antigen, DNA Polymerase delta Processivity Factor
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PC10, monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates, invertebrates
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PCNA(5111)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunohistochemistry: 1:20-1:200. Recommended for paraffin embedded tissue sections only. May be used on material fixed in a wide range of fixatives including formalin (buffered and unbuffered), methacarn and Bouin′s reagent. The time of fixation can markedly affect the intensity of PCNA immunoreactivity. Staining is reduced (and may be abolished) if sections are baked onto glass slides. Air-drying overnight on poly-L-lysine coated slides is recommended. 60 minute incubation at 25°C with standard ABC technique is recommended.
Immunoprecipitation
Indirect Flow Cytometry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat kidney, Human tonsil, lymph node tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2