MABE288
Anti-PCNA Antibody, clone PC10
clone PC10, from mouse
Sinônimo(s):
Proliferating cell nuclear antigen, PCNA, Cyclin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PC10, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PCNA(5111)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,500 dilution from a representative lot detected PCNA in human lymph nodes and in human colon adenocarcinoma cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.01 µg/mL of this antibody recognized PCNA in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Loading controls in western blotting application.