PLA0080
Rabbit anti-PCNA Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
ATLD2, DNA polymerase delta auxiliary protein, PCNA, cyclin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:2,000-1:10,000
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:5,000- 1:20,000
nº de adesão
P12004
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... PCNA(5111)
Imunogênio
forma física
Outras notas