MAB424R
Anti-PCNA Antibody, clone PC10
clone PC10, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Proliferating Cell Nuclear Antigen, DNA Polymerase delta Processivity Factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PC10, monoclonal
reatividade de espécies
invertebrates, vertebrates
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PCNA(5111)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunohistochemistry: 1:20-1:200. Recommended for paraffin embedded tissue sections only. May be used on material fixed in a wide range of fixatives including formalin (buffered and unbuffered), methacarn and Bouin′s reagent. The time of fixation can markedly affect the intensity of PCNA immunoreactivity. Staining is reduced (and may be abolished) if sections are baked onto glass slides. Air-drying overnight on poly-L-lysine coated slides is recommended. 60 minute incubation at 25°C with standard ABC technique is recommended.
Immunoprecipitation
Indirect Flow Cytometry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Tonsil or reactive lymph node tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2