05-661-I
Anti-β-Tubulin Antibody, clone AA2
Sinônimo(s):
Tubulin beta-5 chain;beta-Tubulin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AA2, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 49.67 kDa
observed mol wt ~50 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
rabbit, rat, mouse, bovine, hamster, human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... TUBB5(615087)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected β-Tubulin in A431 cell lysates.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected β-Tubulin in Immunofluorescence applications (Abdelfattah, N., et al. (2018). Nat Commun. 9(1):4541; Kelly, J.J., et al. (2015). J Cell Sci. 128(21):3947-60; Moreira, B.P., et al. (2017). J Cell Sci. 130(6):1179-1193; Verbist, K.C., et al. (2016). Nature. 532(7599):389-93).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected β-Tubulin in Immunocytochemistry applications (Verbist, K.C., et al. (2016). Nature. 532(7599):389-93).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected β-Tubulin in Western Blotting applications (Abdelfattah, N., et al. (2018). Nat Commun.;9(1):4541; Cho, J-H., et al. (2017). Nat Commun. 8(1):1848; Moreira, B.P., et al. (2017). J Cell Sci. 130(6):1179-1193; Ohshiro, K., et al. (2020). Genes Cancer. 11(1-2):43-52; Rawlinson, S.M., et al. (2018). Nat Commun. 9(1):3057; Shrestha, P., et al. (2020). Nat Neurosci. 23(2):281-292; Terzaghi, L., et al. (2018). Reproduction. 155(3):273-282; Villar-Fincheira, P., et al. (2021). Front Physiol.12:722528).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected β-Tubulin in Immunohistochemistry applications (Cho, J-H., et al. (2017). Nat Commun. 8(1):1848).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1