Merck
Todas as fotos(10)
Documentos Principais
05-665
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-β-catenina ativa (anti-ABC), clone 8E7
clone 8E7, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-Anti-CTNNB, Anti-Anti-EVR7, Anti-Anti-MRD19, Anti-Anti-NEDSDV, Anti-Anti-armadillo
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8E7, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
Descrição geral
As cateninas são proteínas encontradas em complexos com moléculas de adesão celular de caderina de células animais. As duas primeiras cateninas que foram identificadas ficaram conhecidas como α-catenina e β-catenina. αA α-catenina pode se ligar à β-catenina e também à actina. βA β-catenina se liga ao domínio citoplasmático de algumas caderinas.
Quando a β-catenina foi sequenciada, constatou-se que ela é um membro da família das proteínas armadillo. Essas proteínas têm diversas cópias do chamado domínio “armadillo” repetido, que é especializado para ligação entre proteínas. Um aumento na produção da β-catenina foi observado em pessoas com carcinoma basocelular e leva ao aumento na proliferação de tumores relacionados. Quando a β-catenina não está associada a caderinas e à α-catenina, ela pode interagir com outras proteínas, como a proteína 1 de interação com a catenina beta (ICAT) e a adenomatosis polyposis coli (APC).
Evidências recentes indicam que a β-catenina desempenha um papel importante em vários aspectos da biologia hepática, incluindo desenvolvimento do fígado (tanto embrionário quanto pós-natal) e regeneração do fígado após hepatectomia parcial. Hepatomegalia induzida por HGF, zoneamento hepático e patogênese do câncer de fígado.
Especificidade
O epítopo do anticorpo é totalmente conservado em peixe-zebra.
Reconhece a forma ativa da β-catenina, desfosforilada em Ser37 ou Thr41.
Imunogênio
Epítopo: O epítopo corresponde aos resíduos de aminoácidos 36-44 (YPYDVPDYA) da β-catenina humana.
Proteína de fusão correspondente aos resíduos 1-100 da β-catenina humana com uma cauda de histidina na extremidade c
Aplicação
Imunocitoquímica: Este anticorpo foi usado em imunocitoquímica e mostrou coloração positiva na membrana e citosol.
Um laboratório independente também relatou que este anticorpo apresenta imunocoloração positiva para beta-catenina em células 293T tratadas com LiCl e fixadas com metanol (Staal, Frank J. T., 2002).
Citometria de fluxo: Este anticorpo foi usado em citometria de fluxo em uma concentração ideal de 1 μg/ml.
Imuno-histoquímica: Este anticorpo foi usado em imuno-histoquímica em diversos tecidos de carcinoma colorretal em uma diluição de 1:300.
Um laboratório independente também relatou que este anticorpo detecta beta-catenina em cortes de embriões de camundongos (Van Noort, M., 2002).
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
O anticorpo anti-β-catenina ativa (anti-ABC), clone 8E7, é um anticorpo monoclonal de camundongo bem caracterizado. Este mAb extensamente publicado, também conhecido como antibeta-catenina 1, detecta prontamente a beta-catenina e foi validado em FC, ICQ, IHQ, IHQ(P) e WB.
Subcategoria de pesquisa
Fatores de transcrição
Qualidade
Rotineiramente avaliado por immunoblot em lisados de RIPA de células A431.
Análise de western blot: 0,2-2 µg/ml deste anticorpo detectou β-catenina em lisados de RIPA de células A431.
Descrição-alvo
92 kDa
forma física
Formato: Purificado
IgG1k monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 15 mM e 0,05% de azida sódica
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Mantenha por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de envio.
Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução.
Nota de análise
Controle
Controle positivo de antígeno: N.º do catálogo 12-301, lisado de células A431 não estimuladas. Adicione 2,5 µl de 2-mercaptoetanol/100 µl de lisado e ferva por 5 minutos para reduzir o preparado. Carregue 20 µg de lisado reduzido por faixa para minigéis.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
The internally truncated LRP5 receptor presents a therapeutic target in breast cancer.
Bjorklund, P; Svedlund, J; Olsson, AK; Akerstrom, G; Westin, G
Testing null
Björn Behr et al.
Developmental biology, 344(2), 922-940 (2010-06-16)
Premature closure of cranial sutures, which serve as growth centers for the skull vault, result in craniosynostosis. In the mouse posterior frontal (PF) suture closes by endochondral ossification, whereas sagittal (SAG) remain patent life time, although both are neural crest
Wnt10b activates the wnt, notch, and NF?B pathways in u2os osteosarcoma cells.
Modder UI, Oursler MJ, Khosla S, Monroe DG
Journal of Cellular Biochemistry null
Canonical Wnt signaling is critical to estrogen-mediated uterine growth
Hou, Xiaonan, et al
Molecular Endocrinology, 18, 3035-3049 (2004)
Wnt signaling and phosphorylation status of beta-catenin: importance of the correct antibody tools.
van Noort, M; Weerkamp, F; Clevers, HC; Staal, FJ
Blood null