05-665-AF555
Anti-Active-β-Catenin Antibody, clone 8E7, Alexa Fluor™ 555
clone 8E7, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinônimo(s):
Catenin beta-1, Beta-catenin, Active-β-Catenin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8E7, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
zebrafish ... Ctnnb1(30265)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Active-β-Catenin in human colon and human colorectal adenocarcinoma tissue.
The unconjugated version (Cat. No. 05-665) has been shown to work in WB, FC, ICC, IHC, IH(P).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Active-β-Catenin in HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2