05-591-AF647
Anti-Akt/PKB Antibody, PH Domain, clone SKB1, Alexa Fluor™ 647
clone SKB1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinônimo(s):
RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, PKB, PKB alpha, Protein kinase B, Protein kinase B alpha, Proto-oncogene c-Akt, RAC-PK-alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SKB1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Akt1(11651)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-591) is shown to be suitable also for flow cytometry, immunocytochemistry, immunoprecipitation, and Western blotting applications.
Apoptosis & Cancer
Kinases & Phosphatases
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Akt/PKB in HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2