05-1424
Anti-Endoglin Antibody, clone P3D1
clone P3D1, from mouse
Sinônimo(s):
CD105, Ancillary TGF-beta Receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P3D1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ENG(2022)
mouse ... Eng(13805)
rat ... Eng(497010)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA: A previous lot of this antibody was used in ELISA.
Immunoprecipitation: A previous lot of this antibody was used in IP.
Immunocytochemistry: A previous lot of this antibody was used in IC.
Flow Cytometry: A previous lot of this antibody was used in FC.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected ENDOGLIN on 10 μg of Jurkat lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Jurkat cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2