CBL415
Anti-Thy-1 Antibody, clone F15-42-1
clone F15-42-1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD90
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
F15-42-1, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... THY1(7070)
Especificidade
Aplicação
Studies of renal corticol fibroblasts in progressive renal disease.
Epitope is resistant to trypsin treatment used to release adherent cells from surfaces. Antibody not tested in fixed tissue.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ligação
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.