934682
NMC532
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Sinônimo(s):
Lithium nickel manganese cobalt oxide, NMC 532 cathode
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum substrate (current collector)
Nível de qualidade
grau
battery grade
descrição
3.75 V vs. Li/Li+
Ensaio
≥98% (active material characteristic)
composição
Active material loading 12.1 mg/cm2 ± 5%
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho
16 μm , aluminum current collector
5 in. × 10 in.
70 μm , excluding current collector
Tamanho médio da partícula
8-12 μm (active material characteristic)
capacidade
165 mAh/g±5 % (Nominal discharge)
2.0 mAh/cm2±5 % (Areal)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)