934755
NMC622
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Sinônimo(s):
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide, NMC 622 cathode
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum substrate
Nível de qualidade
grau
battery grade
descrição
3.75 V vs Li/Li+
Application: Battery Manufacturing
Formulário
sheet
composição
Active material loading, ≥85%
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho
16 μm , aluminum current collector
5 in. × 10 in.
espessura
60 μm , excluding current collector
tamanho de partícula
10-13 μm (active material characteristic)
capacidade
2.0 mAh/cm2±5 % (Areal capacity)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)