MAB4315
Anti-STRO-1 Antibody, clone STRO-1
ascites fluid, clone STRO-1, Chemicon®
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
STRO-1, monoclonal
reatividade de espécies
human, primate
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
entrada
sample type mesenchymal stem cell(s)
Isotipo
IgM
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Nota de análise
Bone marrow cultures
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.