CBL415P
Anti-Thy-1 Antibody, clone F15-42-1, Phycoerythrin conjugated
clone F15-42-1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD90
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
F15-42-1, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... THY1(7070)
Categorias relacionadas
Especificidade
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Studies of renal corticol fibroblasts in progressive renal disease
Epitope is resistant to trypsin treatment used to release adherent cells from surfaces. Antibody not tested in fixed tissue.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.