MABC710
Anti-TGFBR3, clone 1C5H11 Antibody
ascites fluid, clone 1C5H11, from mouse
Sinônimo(s):
Transforming growth factor beta receptor type 3, TGF-beta receptor type 3, TGFR-3, Betaglycan, Transforming growth factor beta receptor III, TGF-beta receptor type III, TGFBR3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C5H11, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TGFBR3(7049)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA: A representative lot was used on Control Antigen (100 ng) and Antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Apoptosis & Cancer
Tumor Markers
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-1:2,000 dilution of this antibody detected TGFBR3 in Jurkat, HeLa, MCF-7, F9, SK-N-SH and NIH/3T3 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.