Documentos Principais
SAB4502962
Sigma-Aldrich
Anti-TGF β Receptor III antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
βglycan, TGBR3, TGF-β receptor type III, TGFR-3, transforming growth factor β receptor III
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 93 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TGFBR3(7049)
Descrição geral
Anti-TGF β Receptor III Antibody detects endogenous levels of total TGF β Receptor III protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human TGF beta Receptor III.
Immunogen Range: 111-160
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jie Lou et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 68(3), 654-666 (2016-07-20)
The role of type III transforming growth factor-β receptor (TβRIII) in the pathogenesis of heart diseases remains largely unclear. Here, we investigated the functional role and molecular mechanisms of TβRIII in the development of myocardial hypertrophy. Western blot and quantitative
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4502962-100UG4061835725182