MAB2251
Anti-Integrin β1 Antibody, clone B3B11
clone B3B11, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD29
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
B3B11, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry on frozen sections
Flow cytometry
Immunoblotting (Western)
Stimulates adhesion of cells to extracellular matrix proteins1
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2