Documentos Principais
C-262
Supelco
Cinnabarinic acid solution
1 mg/mL in DMSO, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
2-Amino-3-oxo-3H-phenoxazine-1,9-dicarboxylic acid, Cinnavalininic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H8N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
300.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL in DMSO
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1[c](cc2[o]c3c(nc2c1C(=O)O)c(ccc3)C(=O)O)=O
InChI
1S/C14H8N2O6/c15-10-6(17)4-8-12(9(10)14(20)21)16-11-5(13(18)19)2-1-3-7(11)22-8/h1-4H,15H2,(H,18,19)(H,20,21)
chave InChI
FSBKJYLVDRVPTK-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C-262-1ML4065270837271