IF002
Interferon-γ Protein, Recombinant human
The Interferon-g protein (or IFN-gamma protein) is a lymphoid factor which possesses potent anti-viral activity.
Sinônimo(s):
Human Interferon, Human Interferon-γ, Recombinant Interferon-γ
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
atividade específica
≥2 x 10(E7) U/mg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 ng/μg endotoxin (of IFN-gamma; 1EU/μg)
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... IFNG(3458)
Descrição geral
Aplicação
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3